189871
Ethylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
EtMgBr solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
3.0 M in diethyl ether
p.e.
34.6 °C/1.013 hPa
densidade
1.02 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[CC[Mg]Br]
CC[Mg]Br
InChI
[1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1]
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
[HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N]
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?