752126
Ethylmagnesium bromide solution
40% in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Bromoethylmagnesium
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
40% in 2-methyltetrahydrofuran
densidade
1.140 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?