259527
1,2-Dimethoxyethane
anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
Sinônimo(s):
DME, mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
396 °F
Lim. expl.
10.4 %
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
pb
85 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of cyclic amines from amino alcohols via direct cyclodehydration.
- Stereoselective synthesis of trans-1,2-disubstituted alkenes from 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones and aldehydes in the presence of potassium or sodium hexamethyldisilazide.
- Synthesis of adamantylideneadamantane from 2-adamantanone via reductive coupling.
Embalagem
produto relacionado
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.