B10358
p-Benzoquinona
reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Quinona
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
reagent grade
densidade de vapor
3.73 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
815 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
113-115 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
grupo funcional
ketone
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Descrição geral
Aplicação
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?