Documentos Principais
8.22333
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-617-8
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
515 °C
potência
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
p.e.
287 °C/1013 hPa
pf
172 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point 165 °C
solubilidade
70 g/L
densidade
1.358 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
chave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hydroquinone can be used as a reducing agent:
  • To synthesize metal nanoparticles by reduction of metal salt precursors.
  • For the reduction of aryldiazonium salt intermediates to aromatic compounds.
  • In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to prepare urchin-like gold nanoparticles via a one-pot seedless growth process.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
329.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
165 °C - closed cup