P5629
Potassium phosphate tribasic
reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Tripotassium phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
densidade
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
chave InChI
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- in lysis buffer for the isolation of protein from Gram positive bacteria
- as a reagent for the scalable synthesis and post-modification of NU-1000 (mesoporous metal-organic framework)
- as a reagent for the plasma membrane preparation of Lilium davidii or Oryza sativa with high purity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?