Documentos Principais
04249
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic monohydrate
90%
Sinônimo(s):
tert-Potassium phosphate monohydrate, Tripotassium phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K3O4P · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
230.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
perda
≤13% loss on ignition, 800 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
chave InChI
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Potassium phosphate tribasic can be used in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of γ-boronated esters with aromatic halides to synthesize regioselectively substituted amino esters with the retention of configurations.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Regio-and Stereocontrolled Access to ?-Boronated Unsaturated Amino Esters and Derivatives from (Z)-Alkenyl 1, 2-Bis (boronates)
Sridhar T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 783-789 (2013)
Damião Pergentino de Sousa et al.
Natural product communications, 10(11), 1893-1896 (2016-01-12)
Aromatic plants produce volatile substances with high therapeutic potential. In view of the need for new respiratory and cardiovascular system pharmacological agents, the present study reports on the spasmolytic activity of two enantiomers of carvone and limonene, constituents of essential