Documentos Principais
909122
Sigma-Aldrich
Hidróxido de potássio
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 90%, flakes
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Fórmula linear:
KOH
Número CAS:
Peso molecular:
56.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
90%
Formulário
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.