30603
Hidróxido de potássio
pellets, reag. Ph. Eur., ≥85%
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensaio
≥85%
Formulário
pellets
Impurezas
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤1.0%
Ni: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- In the Pd-catalyzed Heck reaction of aryl halides with alkenes.
- To synthesize β-alkylated alcohols via pincer-Ni catalyzed Guerbet reaction.
- For the hydroxylation of aryl or heteroarylboronic acids to corresponding phenols.
- Transesterification of triglycerides to prepare biodiesels.
- Synthesis of β-phenylethylamines via intermolecular addition of arylamines to styrenes.
- Claisen-Schmidt condensation reaction to synthesize chalcones.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?