221473
Hidróxido de potássio
ACS reagent, ≥85%, pellets
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensaio
≥85%
Formulário
pellets
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Conversion of nitriles to amide in tert-butanol.
- Cross-coupling of aryl halides with different sulfur-, oxygen- and nitrogen-based nucleophiles in dimethyl sulfoxide.
- As an activator for the preparation of activated carbons from corn cobs.
- As a base for the N-alkylation of nitrogen heterocycles in polyethylene glycol-ether solvents.
- Synthesis of (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one from (S)-phenylalaninol.
- To catalyze the polymerization of propylene oxide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
221473-10KG | |
221473-25G | 4061838777379 |
221473-3.5KG | 4061833638507 |
221473-6X500G | 4061833636541 |
221473-12KG | 4061838777355 |
221473-1KG | 4061835561728 |
221473-4X2.5KG | 4061838777386 |
221473-500G | 4061838777393 |
221473-2.5KG | 4061838777362 |