Documentos Principais
1.05032
SAFC
Hidróxido de potássio
pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Fórmula linear:
KOH
Número CAS:
Peso molecular:
56.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número E:
E525
Número do índice EC:
215-181-3
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
potência
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pf
361 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas críticas de alta qualidade, solventes e reagentes, além da documentação e conhecimento especializado para atender aos requisitos regulatórios mais rigorosos. Além de nosso catálogo abrangente, também oferecemos serviços de fabricação personalizados para atender às suas necessidades exatas. Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Os péletes de hidróxido de potássio são usados para ajustar o pH em diversos cremes e em alimentos (para bebês). Péletes de hidróxido de potássio Emprove® Essential são fabricados de acordo com as diretrizes de BPF e são adequados para processos farmacêuticos e biofarmacêuticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1