1.06482
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E 524
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidróxido de sódio, ‘Soda cáustica’
About This Item
Produtos recomendados
product name
Péletes de hidróxido de sódio, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, NF, JP, E 524
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
forma
solid
qualidade
E 524
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
1090 g/L
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1