Documentos Principais
4.80512
SAFC
Sodium hydroxide solution 2 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
pH
14 ( in H2O)
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
EMPROVE® EXPERT
Nota de análise
Assay (acidimetric,NaOH)1.95 - 2.05 mol/lAssay (acidimetric)7.25 - 7.55 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 20 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 3 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9