4.80934
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352323
Produtos recomendados
Nome do produto
Hydrochloric acid 2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
EMPROVE® EXPERT
Nota de análise
Concentration (HCl)1.8 - 2.2 mol/lIdentitypasses testColor≤ 10 HazenAppearancepasses testFree Bromine or Free Chlorinepasses testFree chlorine (Cl)≤ 0.0001Sulfate (SO₄)≤ 0.0005 %Sulfite (SO₃)≤ 0.001 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %As (Arsenic)≤ 0.00015 %Residual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processResidue on ignition (as SO₄)≤ 0.008 %Evaporation residue≤ 0.010 %Endotoxins≤ 0.25 I.U./mlLotnumber (raw material)Filtered with 0.2 µm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1