4.80592
Ácido clorídrico 10%
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Solução de cloreto de hidrogênio, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
p.e.
102 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
9,5%-10,0%
: 10,0%-10,5% (p/v)
Identidade: passa no teste
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Aspecto: passa no teste
Brometo ou iodeto: passa no teste
Bromo ou cloro livre: passa no teste
Cloro (Cl) livre: ≤ 0,0001
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Sulfito (SO3): ≤ 0,001 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0001 %
As (arsênico): ≤ 0,000015%
Hg (mercúrio): ≤ 0,0000010%
Solventes residuais (ICH Q3C): ...excluídos pelo processo de produção
Resíduo na evaporação: ≤ 0,01
Resíduo na ignição (como SO₄): ≤ 0,008%
Endotoxinas: ≤ 2,5 UI/ml
Número do lote (matéria-prima):
Filtrado com 0,2 µm
Fabricado a partir de ácido clorídrico fumegante a 37% EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF e água purificada de acordo com a Ph. Eur., JP.
As especificações de impurezas elementares foram determinadas considerando a ICH Q3D (Diretriz sobre impurezas elementares). Não é provável que elementos de classes 1-3 estejam presentes acima do limite da opção 1 da ICH Q3D, exceto se especificado e indicado (*).
Corresponde à Ph. Eur., JP, NF
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1