Documentos Principais
1.10165
SAFC
Ácido clorídrico
1 M, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
densidade de vapor
1.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
concentração
1 M
resíduo de evaporação
≤100 ppm
resíduo de ignição
≤80 ppm
pH
<1 (20 °C)
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
1.18 g/L at 20 °C
traços de ânion
chlorine and bromine (as Cl-): ≤1
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤10 ppm
traços de cátion
As: ≤0.1 ppm (Arsenic)
Hg: ≤0.004 ppm (Mercury)
Pb: ≤0.5 ppm (Heavy metals)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Filtered with 0.2 μm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1