I2304
1-Indanone
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
1-Oxoindane, α-Hydrindone
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
pb
243-245 °C (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
chave InChI
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 11H-Indeno-[1,2-b]-quinolin-10-ylamine, a potential acetylcholinesterase inhibitor for the treatment of Alzheimer′s disease.
- CoumBARAC (coumarin fused biarylazacyclooctynone) for fluorogenic real-time imaging of azide-labeled biomolecules.
- Light emitting, organic semiconductors such as 4-pyrenyl-2-piperidin-1-yl-9H-fluorene-1-carbonitrile and bisindenoanthrazolines for organic light emitting diode (OLED) applications.
It can also be used to build other indan-based systems like truxene, prekinamycin, indan-C60 and biindanylidenes.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111.67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?