T19208
β-Tetralone
98%
Sinônimo(s):
beta-Tetralone, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-2-naphthol
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.560 (lit.)
p.e.
131 °C/11 mmHg (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
chave InChI
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?