D105937
1,2-Dihydronaphthalene
95%
Sinônimo(s):
1,2-Dialin, 3,4-Dihydronaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94.5% (GC)
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.582 (lit.)
p.e.
89 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−8 °C (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
chave InChI
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?