Documentos Principais
W208604
Sigma-Aldrich
trans-anetol
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-Propenilanisol, trans-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número FEMA:
2086
Beilstein:
774229
Número CE:
Conselho da Europa nº:
183
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.010
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
234-237 °C (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
trans-anethole
Organoléptico
anise; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
  • Anti-oral streptococci and anti-biofilm properties of Etlingera pavieana essential oil and its bioactive compounds proposed for an alternative herbal mouthwash.: This study evaluates the antimicrobial properties of Etlingera pavieana essential oil, identifying trans-anethole as a key bioactive compound with potential applications in oral hygiene products (Wongsariya et al., 2024).
  • Efficacy and safety of aniseed powder for treating gastrointestinal symptoms of COVID-19: a randomized, placebo-controlled trial.: The trial highlights the therapeutic potential of aniseed powder, rich in trans-anethole, for alleviating gastrointestinal symptoms in COVID-19 patients (Mosaffa-Jahromi et al., 2024).
  • Transcriptomic and biochemical analyses revealed antifungal mechanism of trans-anethole on Aspergillus flavus growth.: This research elucidates the antifungal mechanism of trans-anethole against Aspergillus flavus, suggesting its potential application in controlling fungal contamination in food and agriculture (Lei et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Derivado de fenilpropeno de ocorrência natural que é estrogênico em concentrações menores e citotóxico em concentrações maiores para linhagens celulares cancerosas. A citotoxicidade está relacionada ao metabolismo de trans-anetol em 4-hidroxi-1-propenilbenzeno.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ching Hui Chen et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(8-9), 763-767 (2012-04-03)
Many traditional Chinese medicines target the treatment of inflammation which is emerging to be a critical component to cancer development and progression. The key aromatic compound in star anise anethole has demonstrated both anti and pro-cancerous effects depending on the
Santanu Bhadra et al.
Fitoterapia, 82(3), 342-346 (2010-11-16)
Illicium verum is a well known spice in traditional Indian system for its therapeutic potential. The present study was aimed to evaluate the acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase inhibitory (BChE) activity of standardized extracts of I. verum and its oil. Present
Masahiro Yutani et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(11), 1707-1713 (2011-07-02)
trans-Anethole (anethole), a major component of anise oil, has a broad antimicrobial spectrum with antimicrobial activity relatively weaker than those of well-known antibiotics, and significantly enhances the antifungal activity of polygodial and dodecanol against the baker's yeast Saccharomyces cerevisiae and
Josenilda Malveira Cavalcanti et al.
Journal of ethnopharmacology, 144(2), 240-247 (2012-09-25)
Croton zehntneri is a Euphorbiaceae species native to northeastern Brazil, where teas and beverages made from Croton zehntneri leaves are used as healing agents. To our knowledge, there is no experimental study supporting this claim of pharmacological activity. Full-thickness excisional
Hong-Ik Cho et al.
Journal of natural products, 76(9), 1717-1723 (2013-08-22)
The aim of this study was to investigate the hepatoprotective effect of anethole (trans-anethole, 1), a major component of Foeniculum vulgare, and its molecular mechanism during ischemia/reperfusion (I/R). Mice were subjected to 60 min of partial hepatic ischemia followed by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W208604-10KG
W208604-10KG-K4061838179463
W208604-1KG-K4061838256607
W208604-5KG-K4061838190833
W208604-1KG
W208604-5KG
W208604-SAMPLE
W208604-SAMPLE-K4061838190840