Documentos Principais
8.00429
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
for synthesis
Sinônimo(s):
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
224-052-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.33 hPa ( 63 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 ( in H2O)
p.e.
235-237 °C/1013 hPa
pf
21-23 °C
temperatura de transição
flash point 96 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C