embalagem
pkg of 500 g
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
~500 m2/g
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
250-850 μm
tamanho de poro
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Diaion® HP-20 was used as adsorbent for open column chromatography.
- Diaion® HP-20 was used in purification of glucosides using TLC and HPLC analysis.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?