13613-U
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, jar of 100 g
Sinônimo(s):
carbon adsorbent, SGPC, 60-80 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
Formulário
liquid
embalagem
jar of 100 g
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
~500 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
75-150 μm
tamanho de poro
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Diaion® HP-20SS was used as column packing material for HPLC analysis.
- Diaion® HP-20SS was used in purification using TLC.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?