XAD7
Amberlite™ XAD7HP polymeric adsorbent
20-60 mesh
Sinônimo(s):
weak anion exchange resin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Amberlite™ XAD7HP, 20-60 mesh
densidade de vapor
<1 (vs air)
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
forma
beads
temperatura de autoignição
800 °F
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
380 m2/g
matriz
acrylic
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
560-710 μm
tamanho de poro
0.5 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
técnica de separação
reversed phase
Outras notas
Mesh 20-60 is Cat. No. XAD7
Mesh 20-50 is Cat. No. 06445
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3