XAD16
Amberlite™ XAD16N polymeric adsorbent
20-60 mesh
Sinônimo(s):
XAD16N
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlite™ XAD16N, 20-60 mesh
Formulário
beads
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
800 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
560-710 μm
tamanho de poro
~0.55 mL/g pore volume
200 Å mean pore size
técnica de separação
reversed phase
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
chave InChI
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?