forma
beads
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
800 °F
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
750 m2/g
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
Outras notas
Mesh 20-60 are Cat. Nos. 20276, 10358, XAD4
Mesh 20-50 is Cat. No. 06444
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3