Documentos Principais
20275
Supelco
Amberlite XAD®-2
pkg of 100 g
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
Agency
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Nível de qualidade
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 g
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
área da superfície
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
chave InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Descrição geral
Resina macrorreticular não iônica que adsorve e libera espécies iônicas por meio de interações hidrofóbicas e polares; geralmente usada em condições isocráticas.
Especificações:
Amberlite XAD-2, a hydrophobic copolymer of styrene-divinylbenzene resin, requires longer purification process and is commonly used as a sorbent. Amberlite XAD-2 resin sorbs organic compounds depending upon the aromaticity and size of the hydrophobic groups through low-energy physical interactions.
Aplicação
Resina adsorvente poliaromática para compostos hidrofóbicos de PM de até 20.000: fenóis, remoção orgânica, tensoativos, compostos aromáticos, recuperação de antibióticos. Pode ser usado como suporte para catalisadores ou remoção de metais. Para versões limpas de acordo com a Agência de proteção ambiental (EPA) dos EUA, vide Supelpak-2 e Supelpak-2B.
  • Amberlite XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique.
  • Amberlite XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis.
  • Amberlite XAD®-2 was used in adsorption chromatography.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Application of Amberlite XAD resins to the isolation of humic substances from sea water.
Grzybowski, W.
Oceanologia, 33, 105-109 (1992)
Sorption of sodium dodecyl sulfate on amberlite XAD-2 resin.
HIRAIDE, Masataka, Toshihiko SHIMA, and Hiroshi KAWAGUCHI.
Analytical Sciences, 10, 505-507 (1994)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
Artigos
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.