13673-U
Supelpak™-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 100g
Sinônimo(s):
xad-2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Supelpak™-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 100 g
forma
beads
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 g
técnica(s)
LPLC: suitable
NMR: suitable
área da superfície
~300 m2/g
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
aplicação(ões)
environmental
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Supelpak™-2SV resin was used as column packing material to extract sesquiterpenes.
- Supelpak™-2SV resin was used in glass column as packing material to capture limonene.
- Supelpak™-2SV resin was used as packing material to capture the off gas for NMR analysis.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)