468312
Poly(styrene-co-divinylbenzene) Polymeric Adsorbent
microspheres, 1400-2500 mesh
Sinônimo(s):
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(styrene-co-divinylbenzene), microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
Formulário
microspheres
técnica(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
500 m2/g
Matriz
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Grupo ativo da matriz
polymer
Tamanho médio da partícula
6.0-10.0 μm
tamanho de poro
60 Å mean pore size
técnica de separação
reversed phase
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in separation media for TLC, paper and LPL chromatography
- as adsorbent
- as matting agent for coatings, anti-blocking and lubrication additive for films and filler for ceramics, cosmetics and dental materials
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?