Key Documents
13607
Supelco
Diaion® HP-20
pkg of 1000 g
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
23151817
forma
solid
embalagem
pkg of 1000 g
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
~500 m2/g
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
250-850 μm
tamanho de poro
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A Diaion® HP-20 é uma resina adsorvente de copolímero de estireno-divinilbenzeno apolar. É um adsorvente polimérico usado em cromatografia de fase reversa. Possui partículas esféricas com 0,5 mm de diâmetro. A Diaion HP-20 é considerada o adsorvente mais eficaz para eliminar os efeitos tóxicos na fermentação. É um adsorvente sintético usado para pré-concentração e separação de traços de íons de metais pesados.
Aplicação
  • A Diaion® HP-20 foi usada como adsorvente para cromatografia de coluna aberta.
  • A Diaion® HP-20 foi usada na purificação de glicosídeos por meio de análise de TLC e HPLC.
Resina adsorvente poliaromática para compostos hidrofóbicos: antibióticos e biomoléculas; útil para dessalinização; ampla base de aplicação.
Outras notas
Expansão em tolueno = 30%
Informações legais
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Amberlite™ XAD16N 20-60 mesh
Supelco
XAD16
Amberlite XAD16N
Amberlite™ XAD4 20-60 mesh
Supelco
XAD4
Amberlite XAD4
Investigation of Reverse Phase SMB-Chromatographic Bioseparations of Amino Acid Aqueous Solutions.
Molnar, Z., et al
Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 32.1, 23-23 (2004)
Ana Andres-Hernando et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 319(2), E276-E290 (2020-06-24)
Intake of sugars, especially the fructose component, is strongly associated with the development of obesity and metabolic syndrome, but the relative role of taste versus metabolism in driving preference, intake, and metabolic outcome is not fully understood. We aimed to
Moira McCarthy et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 108, 202-209 (2015-10-21)
Active and passive sampling methods were employed over a four-month period, at a site off the South-West coast of Ireland, to characterise the occurrence of cyclic imines in the water column. The marine toxins 13-desmethyl-SPXC, 20-methyl SPXG toxins and pinnatoxin
J C Lee et al.
Letters in applied microbiology, 37(3), 196-200 (2003-08-09)
To use adsorbent resins in fermentations to eliminate toxic effects on growth, reduce feedback repression of production and assist in recovery of teicoplanin. An adsorbent resin was added to the culture broth for the adsorption of teicoplanin. Amberlite XAD-16, Diaion
B Jiang et al.
Journal of ethnopharmacology, 96(3), 521-528 (2004-12-28)
Ethnopharmacological collections of plants used in traditional medical systems are a valuable but often underappreciated resource for scientific investigation. These collections contain many samples of plants currently employed in herbal and pharmaceutical medicine, and questions on stability and storage life