Documentos Principais
13599
Supelco
Sepabeads® SP850
bucket of 1000 g
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
Formulário
solid
Nível de qualidade
embalagem
bucket of 1000 g
técnica(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
~1000 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
250-850 μm
tamanho de poro
~1.20 mL/g pore volume
38 Å mean pore size (sharp distribution)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Sepabeads® SP850 is a macroporous polymeric hydrophobic resin of styrene-divinylbenzene. This resin can be used as receiving phase in passive samplers designed for the detection of lipophilic marine toxins at sea. This resin rapidly adsorbs okadaic acid and dinophysistoxins.
Aplicação
Polyaromatic adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, organics, adsorbing large quantities of small molecules.
Sepabeads® SP850 may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Outras notas
Swelling in toluene = 19%
Informações legais
Sepabeads is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
MCI GEL® CHP20P bottle of 100 g
Supelco
13629-U
MCI GEL® CHP20P
Amberlite™ XAD16N 20-60 mesh
Supelco
XAD16
Amberlite XAD16N
Amberlite™ XAD7HP 20-60 mesh
Supelco
XAD7
Amberlite XAD7HP
Field and mesocosm trials on passive sampling for the study of adsorption and desorption behaviour of lipophilic toxins with a focus on OA and DTX1
Fux, Elie, et al.
Harmful Algae, 7, 574-583 (2008)