13605
Diaion® HP-20
pkg of 100 g
Sinônimo(s):
divinylbenzene, ethylvinylbenzene, non-polar copolymer styrene-divynilbenzene adsorbent resin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 g
área da superfície
~500 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
tamanho de partícula
250-850 μm
tamanho de poro
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?