Documentos Principais
467855
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
ACS reagent, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
About This Item
Fórmula linear:
Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
232.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
chave InChI
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyzes oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol to produce a polymer which is an important engineering material.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Baesjou, P.J. et al.
Macromolecules, 32, 270-270 (1999)
Derak J James et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23623-23632 (2015-10-20)
Derivatives of synthetic tetrahedrite, Cu12Sb4S13, are receiving increasing attention in the thermoelectric community due to their exploitation of plentiful, relatively nontoxic elements, combined with a thermoelectric performance that rivals that of PbTe-based compounds. However, traditional synthetic methods require weeks of
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
467855-250G4061838147325
467855-50G4061832358321