Documentos Principais
1.02753
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
221-838-5
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.5% (iodometric)
Formulário:
solid
solubilidade:
2670 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (iodometric)
Formulário
solid
potência
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
114 °C
solubilidade
2670 g/L
densidade
2.05 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1050 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3