923087
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cupric nitrate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
pf
114.5 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
chave InChI
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)