940143
Copper(II) nitrate trihydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Copper dinitrate trihydrate, Copper(2+) nitrate trihydrate, Cupric nitrate trihydrate
Ensaio
(iodometric, redox titration)
≥99.9% trace metals basis
forma
(Crystal or Powder)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
traços de cátion
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3