230006
Zinc nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dinitric acid zinc salt hydrate
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
36 °C (lit.)
densidade
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
chave InChI
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)