21130-U
Supelpak™-2 polymeric adsorbent, XAD-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 1000g
Sinônimo(s):
XAD®-2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Supelpak™-2, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 1000 g
descrição
purified XAD-2
Nível de qualidade
forma
powder
embalagem
jar of 1000 g
Parâmetros
200 °C max. temp.
técnica(s)
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
área da superfície
~300 m2/g
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
aplicação(ões)
environmental
técnica de separação
reversed phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?