21009-U
Polímero poroso adsorvente Tenax®
matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10g
Sinônimo(s):
polymeric adsorbent, XAD7, 20-60 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Polímero poroso adsorvente Tenax®, matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10 g
Formulário
solid
embalagem
bottle of 10 g
Parâmetros
350 °C temp. limit
área da superfície
~35 m2/g
Matriz
Tenax TA
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
~0.29 g/mL (free fall density)
Descrição geral
Para obter mais informações sobre qualquer um dos nossos adsorventes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)