Documentos Principais
29741-U
Supelco
Tenax®TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Tenax® TA
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Tenax®TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
stainless steel TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descrição
sealed with (Brass Endcaps)
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax TA porous polymer
tamanho de partícula
60/80 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Os tubos de dessorção térmica podem ser reutilizados por, pelo menos, 50 a 100 vezes e reduzem o uso de acessórios como frascos de transferência, tampas e ponteiras de pipeta, alinhando-se com a "Prevenção de resíduos". Além disso, esses tubos eliminam o uso de solventes tóxicos como CS2 para extrair os COVs de interesse e, portanto, se alinham com o princípio de "Solventes e Auxiliares Mais Seguros". Clique aqui para obter mais informações.
Tenax® TA é um aço inoxidável pré-condicionado compatível com os instrumentos PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical e Shimadzu. Ele é comumente usado como adsorvente geral e adsorve com eficiência muitos compostos não polares, como hidrocarbonetos, pesticidas ou compostos orgânicos voláteis (COVs) biogênicos, devido à sua afinidade por compostos com uma ampla faixa de pontos de ebulição de 60 a 300 de 60 a 300 °C.
Também é adequado para a dessorção térmica de voláteis devido à sua boa estabilidade térmica e hidrofobicidade.
Aplicação
Tenax® TA tem sido usado como um absorvente para:
  • uma amostragem ativa de compostos de enxofre reduzidos em experimentos de bioacessibilidade no ar ambiente
  • devido ao seu desempenho infinito de adsorção e capacidade de reciclagem
Informações legais
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Tenax® TA 35/60 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29747-U
Tenax® TA
Tenax® GR stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
20011-U
Tenax® GR
Tenax® TA 35/60 mesh, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29530-U
Tenax® TA
Tenax® TA O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, 60/80 mesh, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29539-U
Tenax® TA
Tenax® TA glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
20896-U
Tenax® TA
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29741-U4061826656839