29539-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Tenax® TA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tenax® TA, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, 60/80 mesh, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
glass TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descrição
Sealed with TDS3 Storage Container
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax TA
tamanho de partícula
60/80 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
- Sorbent material characterization using in-tube extraction needles as inverse gas chromatography column.: Discusses innovative applications of Tenax® TA in sorbent material characterization, providing insights into the physicochemical properties of adsorbents (Barajas XLO et al., 2017 doi:10.1002/jssc.201601198).
- Online monitoring of trace chlorinated benzenes in flue gas of municipal solid waste incinerator by windowless VUV lamp single photon ionization TOFMS coupled with automatic enrichment system.: Details a sophisticated system integrating Tenax® TA for continuous monitoring of hazardous air pollutants in industrial settings, crucial for environmental safety and compliance (Liu et al., 2016 doi:10.1016/j.talanta.2016.09.026).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)