Documentos Principais
29307-U
Supelco
Kit de frascos (dreno central) com certificação CD, rosca de 9 mm com tampa/septos, desmontado
volume 1.5 mL, clear glass vial, PTFE/silicone, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
CD Vial (Center Draining) Unassembled Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone
blue polypropylene hole cap
clear glass vial
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
cap is bonded to septa to prevent fallout
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
O frasco CD (Center Draining [drenagem central]) tem um fundo interior cônico exclusivo que permite que o conteúdo escorra totalmente para o centro do fundo do frasco. A recuperação máxima do conteúdo pode ser feita por meio de micropipeta ou seringa.
O frasco CD é robusto e tem um poço cônico único patenteado, localizado exatamente no centro do fundo do frasco, ideal para muitas aplicações em micro escala. Os frascos são fabricados com vidro de borossilicato tipo 1, para proteção contra uma mudança no pH do conteúdo.
Precisão: Injeções de volume limitado com menos de 4 μl de volume morto.
Abertura grande: Elimina o problema de agulhas tortas relacionado a aberturas de volume limitado.
Biblioteca: Mantenha amostras de biblioteca. Eles suportam -70 °C a 160 °C.
Concentre amostras no mesmo frasco a ser usado no autoamostrador.
Aplicações:
Armazenamento de amostras de biblioteca
Liofilização
Centrifugação
Micromistura
Extração
Concentrações
Derivatização
Reações em pequena escala
Informações legais
CD is a trademark of QIS, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)