Documentos Principais
29320-U
Supelco
Tampas de polipropileno certificadas com revestimento e com septos, pacote com 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum (with slit), dark blue polypropylene cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone septum (with slit)
dark blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
As tampas de polipropileno com revestimento e com septos certificadas, pacote com 100, são fabricadas usando resinas virgens para eliminar a possibilidade de contaminação das amostras. As tampas são moldadas para assegurar consistência no encaixe, especificação da rosca e dimensões gerais. Os septos de PTFE/silicone são fabricados, condicionados e, em seguida testados por GC/MS para assegurar que tenham o menor nível de extraíveis do setor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)