Documentos Principais
29000-U
Supelco
Frascos, tampa de rosca, R.A.M. (rosca de 9 mm), abertura grande, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 9 mm
Descrição geral
  • Compatível com autoamostradores com braço robótico
  • Substitui frascos de autoamostrador com tampa de encaixe
  • Grande área-alvo para a agulha
  • Utiliza o desenho Step Vial para centralizar a inserção
O frasco R.A.M.TM (máquina de braço robótico) foi desenhado especificamente para trabalhar com um autoamostrador com braço robótico. Este frasco de 12 x 32 mm tem uma área de rosca mais curta (9 mm), o que gera um espaço maior entre a margem da tampa e o ombro do frasco para apreensão por braço robótico. Esta característica torna este frasco uma excelente alternativa aos frascos de autoamostrador com tampa de encaixe.
O frasco R.A.M. incorpora o desenho Step Vial dentro do pescoço do frasco que permite uma centralização precisa de inserções de volume limitado no frasco, outra vantagem para uso de sistemas automatizados. A abertura de boca larga é 40% maior que a de frascos normais com tampa de encaixe. Essa abertura maior oferece uma área-alvo maior para a penetração da agulha e ajuda a prevenir agulhas tortas.
Esses frascos funcionam de maneira parecida à do frasco Kimble ROBO, National Target DP, Sun 1 e frasco Wheaton ABC.
Informações legais
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)