28283-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Carbotrap® 300 glass TD tube, 7 IN, for Gerstel®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 300, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materiais
glass TD tube
Agency
EPA TO-17
descrição
Sealed with TDS³ Storage Container
linha de produto
Carbotrap®
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × C
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matriz
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.