21705-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 300, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
stainless steel TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
descrição
Sealed with TDS³ Storage Container
linha de produto
Carbotrap®
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with DANI, Markes, OI Analytical, PerkinElmer and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
- Using mesoporous silica MCM-41 for in-line enrichment of atmospheric volatile organic compounds: This study demonstrates the utilization of mesoporous silica MCM-41, similar to Carbotrap® 300, for trapping and analyzing atmospheric volatile organic compounds, highlighting the material′s effectiveness in environmental sampling solutions (Wu et al., 2006).
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)