29744-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbotrap® 217
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 217, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
stainless steel TD tube
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
linha de produto
Carbotrap®
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbotrap® 217 (Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000)
Carbotrap® carbon molecular sieve (CMS)
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)