Documentos Principais
RAD165
Adsorventes em cartucho Radiello
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
EPA TO-11A
OSHA 68, 85, 1007
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
matriz
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling Aldehydes
Descrição geral
O amostrador difusivo radiello consiste em 3 partes: o corpo difusivo, o tubo adsorvente e a placa de suporte triangular. Para amostragem de ar pessoal, um adaptador vertical pode ser instalado. O cartucho adsorvente é removido do seu tubo de armazenamento de vidro ou plástico e é inserido no corpo difusivo. Ele é então rosqueado na placa de suporte triangular para colocar o amostrador em sua posição de amostragem.
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Aplicação
Um cartucho adsorvente radiello embalado com carbógrafo 4, juntamente com adsorvente do tipo tubo da PerkinElmer® embalado com Tenax® TA, pode ser usado em amostragem difusiva em um estudo feito para medir a variação na taxa de amostragem de quatro amostradores diferentes, a saber: os amostradores difusivos GABIE, 3M 3500, PerkinElmer® TA e radiello 145, enquanto expostos a uma baixa concentração de compostos orgânicos voláteis (COV) por um período prolongado (1-14 dias).
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Exoneração de responsabilidade
*Observação: Este produto não é oficialmente especificado no método, mas pode ser adequado para uso com o(s) composto(s) listado(s) no método.*
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Volatile aldehydes in libraries and archives
Fenech, A., et al.
Atmospheric Environment, 44 (17), 2067-2073 (2010)
Ambient levels and temporal trends of VOCs, including carbonyl compounds, and ozone at Caba?eros National Park border, Spain
Villanueva, F., et al.
Atmospheric Environment, 85, 256-265 (2014)
Artigos
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.