Key Documents
RAD145
Adsorventes em cartucho Radiello
greener alternative
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Agency
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
passive air sampling: suitable
matriz
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Diversos adsorventes em cartucho Radiello diferentes estão disponíveis. Cada um deles é específico para amostrar diferentes classes de compostos. As dimensões de cada cartucho são 60 mm de comprimento x 4,8 ou 5,8 mm de diâmetro. Cada cartucho foi projetado para uso único, exceto os adsorventes em cartucho de dessorção térmica (TD) Radiello.
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Exoneração de responsabilidade
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for sampling compound(s) listed in the method*
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Performances of the [TM="Radiello"] diffusive sampler for BTEX measurements: Influence of environmental conditions and determination of modelled sampling rates
Pennequin-Cardinal, A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (14), 2535-2544 (2005)
A new laboratory test chamber for the determination of diffusive sampler uptake rates
Gonzalez-Flesca, N., Frezier, A.
Atmospheric Environment, 39 (22), 4049-4056 (2005)
Ambient Volatile Organic Compound Monitoring by Diffusive Sampling. Compatibility of High Uptake Rate Samplers With Thermal Desorption
Bates, M., et al.
Analyst, 122, 1481-1484 (1997)
Mariusz Marć et al.
The Science of the total environment, 481, 35-46 (2014-02-28)
Analysis of literature data published in the last few years leads to the conclusion that in the process of assessment of emission flux of organic compounds emitted from different types of equipment and finishing materials, new types of devices, among
Assessment of uncertainty of benzene measurements by Radiello diffusive sampler
Plaisance, H., et al.
Atmospheric Environment, 42 (10), 2555-2568 (2008)
Artigos
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.