RAD168
Adsorventes em cartucho Radiello™
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
About This Item
Produtos recomendados
Agency
NIOSH 6015, 6016
OSHA ID-188
embalagem
pk of 20
fabricante/nome comercial
Radiello
técnica(s)
passive air sampling: suitable
Matriz
microporous PE impregnated with phosphoric acid
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling Ammonia (NH3)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cada cartucho chega em um tubo lacrado de vidro ou plástico embalado em uma bolsa de polietileno (PE) transparente termosselada. O mesmo tubo lacrado pode ser utilizado para armazenar o cartucho após a amostragem antes da dessorção/análise. Um número suficiente de etiquetas adesivas com código de barras está incluído em cada embalagem de cartuchos para facilitar o rastreamento da data e horário de amostragem.
Observação: Para amostragem de ar usando o sistema Radiello, além dos adsorventes em cartucho, devem ser adquiridos (separadamente) corpos de difusão Radiello e placas triangulares de suporte. Os kits iniciadores Radiello (RADxxxS) incluem todas as peças necessárias para fazer uma amostragem.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolos
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Conteúdo relacionado
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
RAD168 | 4061834403272 |